Learn More
SBNO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SBNO1 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823945
|
Proteintech
25359-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16813945
|
Proteintech
25359-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SBNO1, also named as Monocyte protein 3 or MOP3, is a 1393 amino acid protein, which belongs to the SBNO family. SBNO1 play an important role in development of the vertebrate central nervous system. SBNO1 has four isoforms with MW 154 kDa and 80 kDa.Especificaciones
SBNO1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
A3KN83, Q689Z5 | |
243272, 55206 | |
SBNO1 Fusion Protein Ag19005 | |
Primary | |
-20°C | |
SBNO1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Monocyte protein 3, MOP 3, MOP3, SBNO1, Sno | |
SBNO1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |