Learn More
SBNO1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200060283 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18602987 100 μg 100 microlitros
18667568 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18602987
Marca: Novus Biologicals NBP305794100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
SBNO1 Polyclonal antibody specifically detects SBNO1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno SBNO1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen FLJ10701, FLJ10833, FLJ14066, FLJ16176, FLJ35199, monocyte protein 3, MOP3, protein strawberry notch homolog 1, Sno, strawberry notch homolog 1 (Drosophila)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SBNO1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55206
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG