missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SBNO1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18667568 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18667568 50 μg 50 microlitros
18602987 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18667568

Marca: Novus Biologicals NBP30579450ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SBNO1 Polyclonal antibody specifically detects SBNO1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SBNO1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen FLJ10701, FLJ10833, FLJ14066, FLJ16176, FLJ35199, monocyte protein 3, MOP3, protein strawberry notch homolog 1, Sno, strawberry notch homolog 1 (Drosophila)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SBNO1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55206
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.