missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SATB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 21307-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene encodes a member of a small calcium-binding EF-hand protein family. The encoded protein is thought to have a key role in Golgi calcium homeostasis and Ca(2+)-regulated signal transduction events.Especificaciones
| SATB2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SATB2 | |
| DNA binding protein SATB2, KIAA1034, SATB homeobox 2, SATB2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 212712, 23314, 501145 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.22 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8VI24, Q9UPW6 | |
| Satb2 | |
| SATB2 Fusion Protein Ag15920 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido