missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SATB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7209988 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16830915 20 μL 20 microlitros
16820915 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16830915

Marca: Proteintech 213071AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of a small calcium-binding EF-hand protein family. The encoded protein is thought to have a key role in Golgi calcium homeostasis and Ca(2+)-regulated signal transduction events.

Especificaciones

Antígeno SATB2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SATB2
N.º de referencia del gen Q8VI24, Q9UPW6
Alias de gen DNA binding protein SATB2, KIAA1034, SATB homeobox 2, SATB2
Símbolos de los genes Satb2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SATB2 Fusion Protein Ag15920
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 212712, 23314, 501145
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.