missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SATB2 Antibody (SATB2/8877R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512319 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 350
Código de producto.
18512319 0.1 mL, DyLight 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18512319

Marca: Novus Biologicals NBP324252UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SATB2 Monoclonal antibody specifically detects SATB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SATB2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SATB2/8877R
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DNA-binding protein SATB2, FLJ32076, KIAA1034FLJ21474, MGC119474, MGC119477, SATB family member 2, SATB homeobox 2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-300) of human SATB2 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.