missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SATB2 Antibody (SATB2/8697R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594119 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594119 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321055FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SATB2 Monoclonal antibody specifically detects SATB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SATB2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SATB2/8697R
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DNA-binding protein SATB2, FLJ32076, KIAA1034FLJ21474, MGC119474, MGC119477, SATB family member 2, SATB homeobox 2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues within aa200-300 corresponding to human SATB2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.