missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SATB2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067987 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18507432 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18507432

Marca: Novus Biologicals NBP1769130.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SATB2 Polyclonal specifically detects SATB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SATB2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UPW6
Alias de gen DNA-binding protein SATB2, FLJ32076, KIAA1034FLJ21474, MGC119474, MGC119477, SATB family member 2, SATB homeobox 2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
Símbolos de los genes SATB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the human SATB2. The immunogen is located within amino acids 570 - 620 of SATB2. Amino Acid Squence: SQPAKESSPPREEA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23314
Especificidad de la prueba At least two isoforms of SATB2 are known to exist. This SATB2 antibody will not cross-react with SATB1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.