missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SATB2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582412 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18582412 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582412

Marca: Novus Biologicals NBP103327B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SATB2 Polyclonal antibody specifically detects SATB2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SATB2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen DNA-binding protein SATB2, FLJ32076, KIAA1034FLJ21474, MGC119474, MGC119477, SATB family member 2, SATB homeobox 2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 250 and 300 of human Special AT-rich sequence-binding protein 2 using the numbering given in entry NP_056080.1 (GeneID 23314).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.