missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SATB1 Antibody (SATB1/2661), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154581 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30154581 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30154581

Marca: Novus Biologicals NBP327006CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SATB1 Monoclonal antibody specifically detects SATB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SATB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SATB1/2661
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DNA-binding protein SATB1, SATB homeobox 1, special AT-rich sequence binding protein 1 (binds to nuclearmatrix/scaffold-associating DNA's), Special AT-rich sequence-binding protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SATB1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6304
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.