missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
SATB1 Monoclonal antibody specifically detects SATB1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antígeno | SATB1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S03-5H7 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry 1:20-1:50, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | DNA-binding protein SATB1, SATB homeobox 1, special AT-rich sequence binding protein 1 (binds to nuclearmatrix/scaffold-associating DNA's), Special AT-rich sequence-binding protein 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?