Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 1288
Estos papeles de filtro para análisis cualitativo se utilizan esencialmente para fines analíticos y análisis rutinarios, cuando no se requieran análisis gravimétricos. Son resistentes a la humedad y pueden usarse para la filtración por presión y en vacío.
11.30€ - 65.50€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Particle Retention | De 12 a 15 μm |
Velocidad de filtración | De 10 s |
Grado | 1288 |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10727242
|
Sartorius
FT-3-206-125 |
125 mm |
20.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10554381
|
Sartorius
FT-3-206-240 |
240 mm |
65.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10317501
|
Sartorius
FT-3-206-150 |
150 mm |
26.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10545891
|
Sartorius
FT-3-206-185 |
185 mm |
40.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10114421
|
Sartorius
FT-3-206-090 |
90 mm |
12.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10469121
|
Sartorius
FT-3-206-110 |
110 mm |
16.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10052391
|
Sartorius
FT-3-206-070 |
70 mm |
12.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10612402
|
Sartorius
FT-3-206-055 |
55 mm |
11.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771155
|
Sartorius
FT-3-206-047 |
47 mm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Papel filtro cualitativo• Lote de 100
• Papel filtro cualitativo en disco
• Papel disco
Specifications
Disco | |
De 10 s | |
100/paq. |
De 12 a 15 μm | |
1288 | |
0,21 mm |