Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ SRP: no estériles, salida de pico pequeño
Unidades listas para usar para una ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC.
Marca: Sartorius 17559----------K
91.41 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
Unidades listas para usar para una ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen en análisis HPLC o GC
Unidades Minisart SRP con una membrana de PTFE limpia y químicamente inerte. Para disolventes como acetona, dimetilformamida y DMSO, o para medios acuosos agresivos. Minisart SRP15 con salida de pico pequeña está recomendada para la filtración de viales de cuello estrecho.
- Limpieza de muestras
- Eliminación de partículas
- Facilidad de uso
- Calidad demostrada
- 100 % probadas durante la fabricación.
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC. | |
50/paq. | |
15 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Pico pequeño | |
Filtro de jeringa |