Learn More
Sartorius Filtros de jeringa de caudal alto Minisart™: Estériles
BIOPHARMA
Código de producto. 10002261 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Estilo de salida:
Luer Lock macho
Luer-Slip macho
Tipo:
Filtro de jeringa de caudal alto
Tamaño de la unidad:
50 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de salida Tipo unitSize
10002261 0,2 μm Luer-Slip macho Filtro de jeringa de caudal alto 50 PCS
10686521 0,2 μm Luer Lock macho Filtro de jeringa de caudal alto 50 PCS
10468061 0,45 μm Luer-Slip macho Filtro de jeringa de caudal alto 50 PCS
10439131 0,45 μm Luer-Slip macho Filtro de jeringa de caudal alto 50 PCS
10362452 0,2 μm Luer Lock macho Filtro de jeringa de caudal alto 50 PCS
10796472 0,1 μm Luer Lock macho Filtro de jeringa de caudal alto 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10002261 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 16541K
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye un filtro de membrana de PES para ofrecer una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable. Filtros de jeringa de caudal alto Sartorius Minisart™: estériles proporcionan filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza. Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.
Incluye un filtro de membrana de PES para ofrecer una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable.Los filtros de jeringa de caudal alto Sartorius Minisart™:estériles proporcionan filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza.Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.
Filtros de caudal alto para filtración estéril, eliminación de partículas y ultralimpieza. Los filtros de jeringa independientes y listos para su uso con filtro de membrana de PES ofrecen una excelente velocidad de caudal y un elevado volumen filtrable. Proporcionan esterilización rápida de volumen con la máxima comodidad para el usuario. Las unidades listas para su uso ofrecen velocidades de caudal a bajas presiones de entrada lo que permite la consecuente filtración estéril rápida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul oscuro
Desechables Single-use
Tipo de filtro Hidrófilo
Para utilizar con (equipo) Syringe
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,2 μm
Volumen de muestra 1 to 200 mL
Esterilidad Estéril
Área de filtración 6,2 cm2
Para utilizar con (aplicación) Para filtración fiable y estéril de pequeños a medianos volúmenes
Volumen de retención (después de la purga de aire) 0,15 mL
Material de la carcasa Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Luer-Slip macho
Envase Individually Packaged
Cantidad 50/Paq.
Método de esterilización ETO Sterilized
Tipo Filtro de jeringa de caudal alto
Volumen (métrico) 200 mL
Diámetro (métrico) 28 mm