Learn More
Sartorius™ Prefiltros de fibra de vidrio (GF) extragruesos
Prefiltros de fibra de vidrio, prefiltros de profundidad, para volúmenes totalmente filtrables de mayor tamaño en la aclaración y filtración estéril.
Marca: Sartorius™ 13440--50------Q
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Dosificación de materias en suspensión (TSS) según NF EN 872• Prefiltro sin ligante
Especificación
Yes | |
De 4.1 a 4.4 s | |
13440 | |
Non-sterile | |
0.44mm | |
5 cm | |
Vidrio de borosilicato de microfibra |
Blanca | |
Disco de filtro | |
0.7 μm | |
500 °C | |
Hidrófila | |
Prefiltración de soluciones limpias, como los medios de cultivo de tejidos |