Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato de celulosa
Combinan un gran caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja. Los filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para su uso en dispositivos de filtración a presión. Los filtros no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
Marca: Sartorius 11104--90------N
Detalles adicionales : Peso : 0.18200kg
Descripción
Combinan un gran caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja.Los filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius son especialmente apropiados para su uso en dispositivos de filtración a presión.Los filtros no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
- Ideales para recuento de colonias, pruebas de partículas, microscopía y pruebas de esterilidad
- Filtros de membrana de CA de máxima calidad para su uso en dispositivos de filtración a presión
- Disponible en tamaños de poro de 0,2 μm a 5,0 μm
- Los filtros de 0,2 μm son el estándar para la filtración estéril de soluciones acuosas, como medios de nutrientes, tampones y sueros.
- Los filtros de 5μ m se pueden utilizar como prefiltros para retener partículas gruesas, al mismo tiempo que permiten el paso de microorganismos.
- Filtros blancos no estériles sin rejillas en una gran variedad de diámetros (de 13 a 100 mm)
- Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C o 134 °C; con radiación gamma a 25 kGy, calor seco u óxido de etileno.
Los resultados de las publicaciones sobre la adsorción son difíciles de correlacionar, ya que se han empleado sustancias de pruebas, condiciones y métodos de detección muy diferentes, y las membranas se han probado sin haberse esterilizado previamente.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acetato de celulosa | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
120 μm |
Blanca | |
0,8 μm | |
Para uso en dispositivos de filtración a presión; filtración estéril de solución. | |
100/paq. | |
90 mm |