Descripción
SARS2 Polyclonal specifically detects SARS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9NP81 |
| Alias de gen | EC 6.1.1.11, FLJ20450, mitochondrial seryl-tRNA synthetase, mtSerRS, SARS, serine tRNA ligase 2, mitochondrial, Serine--tRNA ligase, serine-tRNA ligase, mitochondrial, SerRS, SerRSmtSARSM, SERS, seryl-tRNA synthetase 2, seryl-tRNA synthetase 2, mitochondrial, seryl-tRNA synthetase, mitochondrial, Seryl-tRNA(Ser/Sec) synthetase, SYS |
| Símbolos de los genes | SARS2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only