missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS Nucleocapsid Protein Antibody (AP201054), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18613421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18613421 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18613421

Marca: Novus Biologicals NBP290967PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SARS Nucleocapsid Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS Nucleocapsid Protein in SARS-CoV, SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Direct ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS Nucleocapsid Protein
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoassay, Direct ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon AP201054
Conjugado PE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Direct ELISA
Formulación PBS
Alias de gen N, N protein, N structural protein, NC, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, Protein N, SARS coronavirus N protein, SARS coronavirus nucleocapsid protein, SARS CoV, SARS CoV N protein, SARS CoV nucleocapsid protein, SARS N protein, SARS Nucleoprotein, SARSCoV, SARSCoV N protein, SARSCoV nucleocapsid protein, Severe acute respiratory syndrome
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The antibody was developed by immunizing mice with a with a protein fragment corresponding to amino acids 1-49 (C-MSDNGPQSNQRSAPRITFGGPTDSTDNNQNGGRNGARPKQRRPQGLPNN) from the N (SARS Nucleocapsid) for the Human SARS coronavirus (Genbank accession no. NP_828858.1)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1489678
Especies diana SARS-CoV, SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.