missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
209.00€ - 444.00€
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Spike S1 Protein |
|---|---|
| Clon | 2811A |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18109340
|
R&D Systems
MAB105407-SP |
25 μg |
209.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18102801
|
R&D Systems
MAB105407-100 |
100 μg |
444.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, ImmunocytochemistryEspecificaciones
| SARS-CoV-2 Spike S1 Protein | |
| Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| SARS-CoV-2 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 2811A | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| SARS-CoV-2 | |
| QHD43416 | |
| E. coli-derived recombinant human SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit, Arg319-Phe541, Accession # QHD43416 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto