missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody (1035226) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Spike S1 Protein |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1035226 |
| Conjugado | Janelia Fluor 585 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | SARS-CoV-2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | HEK293-derived SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit, Accession # YP_009724390.1 |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?