Learn More
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody (1035206) [Biotin], Novus Biologicals™
Código de producto. 18629343 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18629343 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18629343
Proveedor: Novus Biologicals FAB105403B
Mouse Monoclonal Antibody
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SARS-CoV-2 Spike S1 Protein
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1035206
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen SARS-CoV-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293-derived SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit protein, Accession # YP_009724390.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1