missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30061333 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30061333 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30061333 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326918MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike S1 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike S1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen SARS-CoV-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 glycoprotein. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 protein.
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.