missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200085607 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
30032521 0.1 mg 0.10 miligramo
30040022 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30032521

Marca: Novus Biologicals™ NBP3269180.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike S1 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike S1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 0.5 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen SARS-CoV-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 glycoprotein. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 protein.
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.