missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18654709 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18654709 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18654709

Marca: Novus Biologicals NBP311940PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Formulación PBS
Alias de gen 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 12 amino acids near the center of SARS-CoV-2 Spike glycoprotein. The immunogen is located within 650-700 amino acids of SARS-CoV-2 Spike protein.
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.