missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18316144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18316144 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18316144

Marca: Novus Biologicals NBP312852H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS without Preservative
Alias de gen 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Anti-SARS-CoV-2 Spike 156-157EF antibody was raised against a peptide corresponding to 13 amino acids near the amino terminal domain of SARS-CoV-2 Spike protein. The immunogen is located within 130-180 amino acids of SARS-CoV-2 Spike protein.
Método de purificación Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.