missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike Antibody (CR3022), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
SARS-CoV-2 Spike Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike in SARS-CoV, SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Neutralization, X-Ray Crystallography
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Spike |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry, Neutralization, X-Ray Crystallography |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CR3022 |
| Conjugado | mFluor Violet 500 SE |
| Dilución | ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Surface Plasmon Resonance, Neutralization, X-Ray Crystallography |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | The original monoclonal antibody was generated through an scFv library derived from a peripheral blood lymphocytes of a patient exposed to the SARS-CoV. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?