Learn More
SARS-CoV-2 pp1ab polyprotein Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18622598 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18622598 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18622598 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305715
Rabbit Polyclonal Antibody
SARS-CoV-2 pp1ab polyprotein Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 pp1ab polyprotein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SARS-CoV-2 pp1ab polyprotein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1000, ELISA
Formulación PBS, 10% glycerol, pH7.2
Alias de gen 2019-nCoV ORF1ab polyprotein, 2019-nCoV pp1ab, 2019-nCoV Replicase polyprotein 1ab, COVID-19 ORF1ab polyprotein, COVID-19 pp1ab, COVID-19 Replicase polyprotein 1ab, Human coronavirus Replicase polyprotein 1ab, ORF1ab polyprotein, pp1ab, Replicase polyprotein 1ab, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 ORF1ab polyprotein, SARSCoV2 pp1ab, SARS-CoV-2 Replicase polyprotein 1ab, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide located within NSP1 of SARS-CoV-2 pp1ab polyprotein.
Método de purificación Epitope affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740578
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG