missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 ORF9c Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583545 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583545 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311930MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 ORF9c Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF9c in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 ORF9c
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2019-nCoV ORF9c, COVID-19 ORF9c, ORF14, ORF9c, ORF9c protein, Uncharacterized protein 14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of SARS-CoV-2 ORF9c protein. The immunogen is located within the first 50 amino acids of the SARS-CoV-2 ORF9c protein.
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.