missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SARS-CoV-2 ORF9b Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF9b in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 ORF9b |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Accessory protein 9b, ORF9b, ORF-9b, Protein 9b |
| Inmunógeno | This antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the amino terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF9b protein. The immunogen is located in the first 50 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF9b protein. |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Primario o secundario | Primary |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?