Learn More
SARS-CoV-2 ORF10 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18641177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18641177 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18641177 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305710
Rabbit Polyclonal Antibody
SARS-CoV-2 ORF10 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF10 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SARS-CoV-2 ORF10
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1000, ELISA
Formulación PBS, 10% glycerol, pH7.2
Alias de gen 2019-nCoV ORF10, 2019-nCoV ORF10 Protein, COVID-19 ORF10, Human coronavirus ORF10 Protein, ORF10, ORF10 protein, SARS-CoV-2, SARSCoV2 ORF10 Protein, SARS-CoV-2 ORF10 Protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ORF10 Protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide
Método de purificación Epitope affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740576
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG