Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (004), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18633497 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18633497 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18633497 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312734PCP
Rabbit Monoclonal Antibody
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 004
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740575
Especies diana SARS-CoV
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG