missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (004), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591835 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18591835 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591835

Marca: Novus Biologicals NBP312734AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Nucleocapsid
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 004
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740575
Especies diana SARS-CoV
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.