missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SARS-CoV-2 nsp2 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 nsp2 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 nsp2 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Especies diana | SARS-CoV-2 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?