missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 nsp14 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18664309 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18664309 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18664309

Proveedor: Novus Biologicals NBP307053PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 nsp14 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 nsp14 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 nsp14
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución ELISA, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen ExoN, Guanine-N7 methyltransferase, Non-structural protein 14, nsp14, Proofreading exoribonuclease
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN) protein. The immunogen is located between 120-170 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN).
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740578
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.