Learn More
SARS-CoV-2 Membrane Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
205.00€ - 443.00€
Especificaciones
| Antígeno | Membrane |
|---|---|
| Clon | 1041508 |
| Dilución | Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18763207
![]() |
R&D Systems
MAB10690-SP |
25 μg |
205.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18761437
![]() |
R&D Systems
MAB10690-100 |
100 μg |
443.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Membrane Monoclonal antibody specifically detects Membrane in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Immunohistochemistry, ImmunocytochemistryEspecificaciones
| Membrane | |
| Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| E. coli-derived SARS-CoV-2 membrane (M) protein, Met101-His222, Accession # YP_009724369 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1041508 | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| SARS-CoV-2 | |
| YP_009724369 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |