missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Membrane Antibody, R&D Systems™

Descripción
Membrane Monoclonal antibody specifically detects Membrane in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Membrane |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1041508 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | YP_009724369 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived SARS-CoV-2 membrane (M) protein, Met101-His222, Accession # YP_009724369 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?