missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 3CL Protease Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18687537 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18687537

Marca: Novus Biologicals NBP307062PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 3CL Protease Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 3CL Protease in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Conjugado PerCP
Especie del huésped Rabbit
ID de gen (Entrez) 43740578
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.