Learn More
SARM1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18610878 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18610878 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610878 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241180PCP
Rabbit Polyclonal Antibody
SARM1 Polyclonal antibody specifically detects SARM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Peptide affinity purified
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23098