Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarcosine |
| Color | Incoloro o blanco amarillento |
| Forma física | Cristales o polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula lineal | CH3NHCH2CO2H |
| Agua | 2% max. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.09 |
| Mostrar más |