Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosina, 98 %
Código de producto. 10041860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041860 500 g Frasco de plástico 500 GR
10235630 100 g Frasco de plástico 100 g
11905341 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041860 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 157745000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-97-1
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00004279
Clave InChI FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-Methylglycine
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
Nombre IUPAC ácido 2-(metilamino)acético
SMILES CNCC(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sarcosine
Color Incoloro o blanco amarillento
Forma física Cristales o polvo
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3NHCH2CO2H
Agua 2% max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza ≥97.5% (total base)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.