missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAR1B Antibody (1C7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18166781 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18166781 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18166781 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222566

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SAR1B Monoclonal specifically detects SAR1B in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAR1B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
N.º de referencia del gen NP_057187
Alias de gen 2310075M17Rik, ANDD, CMRD, EC 3.6.5, GTP-binding protein B, GTP-binding protein SAR1b, GTP-binding protein Sara, SAR1 homolog B (S. cerevisiae), SAR1a gene homolog (S. cerevisiae) 2, SAR1a gene homolog 2, SAR1a gene homolog 2 (S. cerevisiae), SARA2GTBPB, SARB
Símbolos de los genes SAR1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SAR1B (1-198aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51128
Especificidad de la prueba Anti-human SAR1B mAb, clone 1C7, is derived from hybridization of mouse F0 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a recombinant human SAR1B protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.