Descripción
SAR1 Polyclonal specifically detects SAR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SAR1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200, Knockdown Validated |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9NR31 |
| Alias de gen | COPII-associated small GTPase, EC 3.6.5, masra2, SAR1 gene homolog A, SAR1 homolog A (S. cerevisiae), SAR1a gene homolog (S. cerevisiae) 1, SAR1a gene homolog 1, SAR1a gene homolog 1 (S. cerevisiae), SAR1SARA1GTP-binding protein SAR1a, Sara |
| Símbolos de los genes | SAR1A |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only