Learn More
SAR1 Antibody (3G5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18329939 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18329939 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18329939
Marca: Novus Biologicals H00056681M01
Mouse Monoclonal Antibody
SAR1 Monoclonal antibody specifically detects SAR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SAR1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3G5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH03658
Alias de gen COPII-associated small GTPase, EC 3.6.5, masra2, SAR1 gene homolog A, SAR1 homolog A (S. cerevisiae), SAR1a gene homolog (S. cerevisiae) 1, SAR1a gene homolog 1, SAR1a gene homolog 1 (S. cerevisiae), SAR1SARA1GTP-binding protein SAR1a, Sara
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SAR1A (AAH03658, 1 a.a. ~ 198 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSFIFEWIYNGFSSVLQFLGLYKKSGKLVFLGLDNAGKTTLLHMLKDDRLGQHVPTLHPTSEELTIAGMTFTTFDLGGHEQARRVWKNYLPAINGIVFLVDCADHSRLVESKVELNALMTDETISNVPILILGNKIDRTDAISEEKLREIFGLYGQTTGKGNVTLKELNARPMEVFMCSVLKRQGYGEGFRWLSQYID
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56681
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ