Learn More
SAR-20347, MedChemExpress
Código de producto. 16413218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16413218 10 mg 10 miligramos
16452676 25 mg 25 miligramos
16444486 100 mg 100 miligramos
16435947 5 mg 5 miligramos
16409766 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16413218
Marca: Medchem Express HY100895
MedChemExpress SAR-20347 is an inhibitor of TYK2, JAK1, JAK2 and JAK3 with IC50s of 0.6, 23, 26 and 41 nM, respectively.
SAR-20347 is an inhibitor of TYK2, JAK1, JAK2 and JAK3 with IC50s of 0.6, 23, 26 and 41 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR-20347
CAS 1450881-55-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18ClFN4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (224.80 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(NC2=CC=C(C(N3CCOCC3)=O)C=C2)OC(C4=C(F)C=CC=C4Cl)=N1)N
Peso molecular (g/mol) 444.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.84
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease