missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAP30L Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18640858 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18640858 25 μL 25 microlitros
18203894 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18640858 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25829625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SAP30L Polyclonal specifically detects SAP30L in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAP30L
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp667L2214, FLJ11526, FLJ36497, HCV non-structural protein 4A-transactivated protein 2, histone deacetylase complex subunit SAP30L, NS4ATP2FLJ23595, SAP30-like, Sin3 corepressor complex subunit SAP30L, Sin3A associated protein p30-like, Sin3-associated protein p30-like
Símbolos de los genes SAP30L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KETLAYFIYMVKSNKSRLDQKSEGGKQLE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79685
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.