missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SAP130 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30047737 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30047737 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30047737 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP329225

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SAP130 Polyclonal antibody specifically detects SAP130 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAP130
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-buffered Saline 0.1% BSA
Alias de gen KIAA0017splicing factor 3b, subunit 3, 130kD, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 130 kDa subunit, RSE1, SAP130SAP 130, SF3B130, SF3b130pre-mRNA splicing factor SF3b, 130 kDa subunit, Spliceosome-associated protein 130, splicing factor 3B subunit 3, splicing factor 3b, subunit 3, 130kDa, STAF130
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Between 1167 and 1217
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 10 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23450
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.