Descripción
- Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,5 mm |
| Material | Santoprene |
| Longitud global (métrico) | 40 cm |
| Para utilizar con | Para cabezales de bomba MF1 y MF4 |
| Cantidad de embalaje | 4/pack |
| Caudal | 2,5 ml/min |
| Tipo de producto | Tubos de bombas |