Learn More
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, PVDF
Cole-Parmer™ Sanitary Coupling with Barb, PVDF has a tapered funnel design to provide a steady fluid flow.
Marca: Cole-Parmer™ 31512-05
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Reduce el espacio muerto y mejora el flujo.
- El diseño de embudo cónico proporciona un flujo de fluido constante.
- La superficie interna lisa evita el atrapamiento de partículas.
- La construcción sin costuras evita la contaminación al eliminar las fugas y las áreas de potencial proliferación bacteriana.
- El material cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos.
Especificaciones
Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la FDA para el contacto con alimentos | |
PVDF | |
Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos | |
Gamma | |
34,03 mm (1-13/16 pulgadas) |
No esterilizable en autoclave | |
Tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas), miniabrazadera de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | |
Encaja en tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | |
31/32 pulg |