missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAMSN1 Antibody (OTI7F5), Novus Biologicals™

Código de producto. 18109558 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18109558 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18109558 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP245685

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

SAMSN1 Monoclonal specifically detects SAMSN1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAMSN1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen HACS1gene with homology to KIAA0790 protein10NASH1, Hematopoietic adaptor containing SH3 and SAM domains 1, SAM and SH3 domain containing 1, SAM and SH3 domain containing 2, SAM domain, SH3 domain and nuclear localisation signals, 1, SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1, SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals protein 1, SAM domain-containing protein SAMSN-1, SH3D6B, SH3-SAM adaptor protein
Símbolos de los genes SAMSN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-250 of human SAMSN1(NP_071419) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 41.5 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64092
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.