missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAMSN1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591540 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 488
Código de producto.
18591540 0.1 mL, DyLight 488
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591540

Marca: Novus Biologicals NBP297172G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SAMSN1 Polyclonal antibody specifically detects SAMSN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAMSN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HACS1gene with homology to KIAA0790 protein10NASH1, Hematopoietic adaptor containing SH3 and SAM domains 1, SAM and SH3 domain containing 1, SAM and SH3 domain containing 2, SAM domain, SH3 domain and nuclear localisation signals, 1, SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1, SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals protein 1, SAM domain-containing protein SAMSN-1, SH3D6B, SH3-SAM adaptor protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SAMSN1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64092
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.